Lithiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

450197-25G
SIAL450197-25GEA 203 EUR
SIAL450197-25G
Lithiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumhydroxid Monohydrat
Formel: LiOH·1H₂O
Molecular Weight: 41.96 g/mol
Siedepunkt: 920
Schmelzpunkt: 462
Dichte: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149772
CAS-Nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR