Kaliumtetrachloroaurat ≥99,995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Gold potassium chloride, Potassium tetrachloroaurate(III), Potassium gold(III) chloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

450235-1G
SIAL450235-1GEA 148 EUR
SIAL450235-1G
Kaliumtetrachloroaurat ≥99,995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrachloroaurat
Formel: AuCl₄K
Molecular Weight: 377.88 g/mol
MDL: MFCD00043088
CAS-Nummer: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR