Aluminiumsulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450308-5G
SIAL450308-5GEA 78.7 EUR
SIAL450308-5G
Aluminiumsulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumsulfat Hydrat
Formel: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MDL: MFCD00149136
CAS-Nummer: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0