N-Boc-anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
tert-Butyl phenylcarbamate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450359-25G
SIAL450359-25GEA
105
EUR
SIAL450359-25G
N-Boc-anilin, Sigma-Aldrich®
N-Boc-anilin
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193,2423 g/mol |
MDL:
MFCD00043723 CAS-Nummer: 3422-01-3 |