Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: schweres Wasser, Wasser-D2

MQ100

450510-100ML 450510-25ML 450510-10X0.75
SIAL450510-100MLEA 286 EUR
SIAL450510-100ML SIAL450510-25ML SIAL450510-10X0.75
Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
Siedepunkt: 101.3
Schmelzpunkt: 3.8
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR