Chrom(III)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

450790-25G 450790-5G
SIAL450790-25GEA 455 EUR
SIAL450790-25G SIAL450790-5G
Chrom(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Chrom(III)chlorid
Formel: Cl₃Cr
Schmelzpunkt: 1152 °C
Dichte: 2,76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010948
CAS-Nummer: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02278

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR