Kupfer(II)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kupfersulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450820-10G
SIAL450820-10GEA 212 EUR
SIAL450820-10G
Kupfer(II)sulfid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)sulfid
Formel: CuS
Molecular Weight: 95,61 g/mol
Dichte: 4,6 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016066
CAS-Nummer: 1317-40-4
EINECS: 215-271-2
Merck Index: 12,02724