Dysprosiumtrifluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

450847-25G
SIAL450847-25GEA 425 EUR
SIAL450847-25G
Dysprosiumtrifluorid, Sigma-Aldrich®
Dysprosiumtrifluorid
Formel: DyF₃
Siedepunkt: 2200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1360 °C
Dichte: 5,948 g/cm³ (1149 °C)
MDL: MFCD00016071
CAS-Nummer: 13569-80-7
EINECS: 236-992-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR