Scandium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
451274-1G
SIAL451274-1GEA
92.2
EUR
SIAL451274-1G
Scandium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Scandium(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Sc·6H₂O Molecular Weight: 259,41 g/mol |
MDL:
MFCD00149852 CAS-Nummer: 20662-14-0 EINECS: 233-799-1 |