Strontiumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

451282-5G
SIAL451282-5GEA 114 EUR
SIAL451282-5G
Strontiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Strontium chloride
Formel: Cl₂Sr
Molecular Weight: 158,53 g/mol
Siedepunkt: 1250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 868 °C
Dichte: 1,96 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011249
CAS-Nummer: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR