Terbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
451304-10G
451304-1G
SIAL451304-10GEA
864
EUR
SIAL451304-10G
SIAL451304-1G
Terbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Terbium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Tb Schmelzpunkt: 588 °C Dichte: 4,35 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00011258 CAS-Nummer: 10042-88-3 EINECS: 233-132-4 Merck Index: 13,09087 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...