Yttrium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

451363-10G 451363-50G
SIAL451363-10GEA 154 EUR
SIAL451363-10G SIAL451363-50G
Yttrium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)chlorid
Formel: Cl₃Y
Siedepunkt: 1488 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 703 °C
Dichte: 2,52 g/cm³ (700 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011470
CAS-Nummer: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR