Lithiumbromid Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Lithium bromide xhydrate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

451754-10G
SIAL451754-10GEA 107 EUR
SIAL451754-10G
Lithiumbromid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumbromid Hydrat
Formel: BrLi·xH₂O
Molecular Weight: 86,85 g/mol (anhy)
Siedepunkt: 1265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 549 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149763
CAS-Nummer: 85017-82-9
EINECS: 231-439-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR