Benzo[a]pyren-[D12] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
451797-10MG
SIAL451797-10MGEA 483 EUR
SIAL451797-10MG
Benzo[a]pyren-[D12] (98% D), Sigma-Aldrich®
Benzo[a]pyren-[D12]
Formel: C₂₀D₁₂
CAS-Nummer: 63466-71-7