Zinn(II)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Zinndichlorid

452335-1G 452335-5G
SIAL452335-1GEA 170 EUR
SIAL452335-1G SIAL452335-5G
Zinn(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)chlorid
Formel: SnCl₂
Molecular Weight: 189.62 g/mol
Siedepunkt: 623
Schmelzpunkt: 246
Dichte: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011241
CAS-Nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR