Antimon 1-5 mm, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

452343-10G 452343-50G
SIAL452343-10GEA 162 EUR
SIAL452343-10G SIAL452343-50G
Antimon 1-5 mm, Sigma-Aldrich®
Antimony
Formel: Sb
Siedepunkt: 1637 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 630 °C
Dichte: 6,684 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR