Bismut, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Wismut

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

452386-50G
SIAL452386-50GEA 258 EUR
SIAL452386-50G
Bismut, Sigma-Aldrich®
Bismut
Formel: Bi
Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR