(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlorsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trichlor(3,3,3-trifluorpropyl)silan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

452807-25ML
SIAL452807-25MLEA 131 EUR
SIAL452807-25ML
(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlorsilan, Sigma-Aldrich®
(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlorsilan
Formel: F₃CCH₂CH₂SiCl₃
Molecular Weight: 231,5 g/mol
Siedepunkt: 111…112 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4076 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013602
CAS-Nummer: 592-09-6
EINECS: 209-744-2
UN: 2985
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR