2-Fluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

452866-5ML
SIAL452866-5MLEA 101 EUR
SIAL452866-5ML
2-Fluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-m-xylol
Formel: C₈H₉F
Siedepunkt: 165…167 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,988 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039215
CAS-Nummer: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR