Natriumhydrid 60% Dispersion in Mineralöl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
452912-5G
452912-100G
452912-2KG
452912-500G
452912-5KG
452912-1KG
SIAL452912-5GEA
38.5
EUR
SIAL452912-5G
SIAL452912-100G
SIAL452912-2KG
SIAL452912-500G
SIAL452912-5KG
SIAL452912-1KG
Natriumhydrid 60% Dispersion in Mineralöl, Sigma-Aldrich®
Sodium hydride
Formel:
HNa Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003471 CAS-Nummer: 7646-69-7 EINECS: 231-587-3 UN: 1427 ADR: 4.3,I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...