Natriumhydrid 60% Dispersion in Mineralöl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

452912-5G 452912-100G 452912-2KG 452912-500G 452912-5KG 452912-1KG
SIAL452912-5GEA 38.5 EUR
SIAL452912-5G SIAL452912-100G SIAL452912-2KG SIAL452912-500G SIAL452912-5KG SIAL452912-1KG
Natriumhydrid 60% Dispersion in Mineralöl, Sigma-Aldrich®
Sodium hydride
Formel: HNa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003471
CAS-Nummer: 7646-69-7
EINECS: 231-587-3
UN: 1427
ADR: 4.3,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR