3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carbaldehyd-2,6-dibromphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
453137-5G
SIAL453137-5GEA
59.9
EUR
SIAL453137-5G
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd
Formel:
C₇H₄Br₂O₂ Molecular Weight: 279,92 g/mol |
MDL:
MFCD00016980 CAS-Nummer: 2973-77-5 EINECS: 221-017-1 |