2-(Chlormethyl)phenylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

453242-1G
SIAL453242-1GEA 72.2 EUR
SIAL453242-1G
2-(Chlormethyl)phenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
2-(Chlormethyl)phenylisocyanat
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,59 g/mol
Siedepunkt: 113 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,241 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00077427
CAS-Nummer: 52986-66-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR