3-Bromphenetol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-3-ethoxybenzol, (3-Bromphenyl)ethylether
453250-5ML
SIAL453250-5MLEA
85.1
EUR
SIAL453250-5ML
3-Bromphenetol, Sigma-Aldrich®
3-Bromphenetol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol |
MDL:
MFCD00274287 CAS-Nummer: 2655-84-7 EINECS: 220-186-9 |