4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
453471-5G
SIAL453471-5GEA
108
EUR
SIAL453471-5G
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈ClN₃ Molecular Weight: 169,61 g/mol |
MDL:
MFCD00673994 CAS-Nummer: 2863-98-1 |