2-Brom-5-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
454257-5G
SIAL454257-5GEA 85.6 EUR
SIAL454257-5G
2-Brom-5-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217,02 g/mol
Schmelzpunkt: 141 °C
MDL: MFCD00051578
CAS-Nummer: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III