2',5'-Dimethylacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

454265-5ML
SIAL454265-5MLEA 49.4 EUR
SIAL454265-5ML
2',5'-Dimethylacetophenon, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dimethylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,0154 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00014988
CAS-Nummer: 2142-73-6
EINECS: 218-399-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR