2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
454281-1G
SIAL454281-1GEA
35
EUR
SIAL454281-1G
2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FNO₃ Molecular Weight: 169,11 g/mol |
MDL:
MFCD00042298 CAS-Nummer: 27996-87-8 |