2,2'-Thenil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
454389-5G
SIAL454389-5GEA
160
EUR
SIAL454389-5G
2,2'-Thenil, Sigma-Aldrich®
2,2'-Thenil
Formel:
C₁₀H₆O₂S₂ Molecular Weight: 222,29 g/mol |
MDL:
MFCD00173678 CAS-Nummer: 7333-07-5 |