(+)-Dimethyl-D-malat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455040-5ML
SIAL455040-5MLEA 251 EUR
SIAL455040-5ML
(+)-Dimethyl-D-malat, Sigma-Aldrich®
(+)-Dimethyl-D-malat
Formel: C₆H₁₀O₅
MDL: MFCD00066216
CAS-Nummer: 70681-41-3