1-Brom-4-(trimethylsilyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455113-5G
SIAL455113-5GEA 167 EUR
SIAL455113-5G
1-Brom-4-(trimethylsilyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-(trimethylsilyl)benzol
Formel: C₉H₁₃BrSi
MDL: MFCD00094165
CAS-Nummer: 6999-03-7