(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-1-Benzyl-3-piperidinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455172-5G
SIAL455172-5GEA
229
EUR
SIAL455172-5G
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,27 g/mol |
MDL:
MFCD00274307 CAS-Nummer: 91599-81-4 |