α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455253-5G
SIAL455253-5GEA
43.7
EUR
SIAL455253-5G
α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol |
MDL:
MFCD00061292 CAS-Nummer: 115029-23-7 |