2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

455288-5G
SIAL455288-5GEA 116 EUR
SIAL455288-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,56 g/mol
Siedepunkt: 188…189 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061155
CAS-Nummer: 126917-10-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR