4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

455296-1G
SIAL455296-1GEA 30.2 EUR
SIAL455296-1G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,56 g/mol
Siedepunkt: 80…90 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,493 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061159
CAS-Nummer: 67515-56-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR