α,α,α,5-Tetrafluor-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
455334-1G
SIAL455334-1GEA
27
EUR
SIAL455334-1G
α,α,α,5-Tetrafluor-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
α,α,α,5-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol |
MDL:
MFCD00083521 CAS-Nummer: 654-99-9 |