2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

455342-1G
SIAL455342-1GEA 40.6 EUR
SIAL455342-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,56 g/mol
Siedepunkt: 192…194 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,517 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061154
CAS-Nummer: 208173-19-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR