2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

455369-1G
SIAL455369-1GEA 67.7 EUR
SIAL455369-1G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,56 g/mol
Siedepunkt: 193…195 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,465 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061160
CAS-Nummer: 109227-12-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR