3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

455377-1G
SIAL455377-1GEA 49 EUR
SIAL455377-1G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,56 g/mol
Siedepunkt: 151…153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,486 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00236284
CAS-Nummer: 216144-68-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR