3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

455385-1G
SIAL455385-1GEA 48.9 EUR
SIAL455385-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,56 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,482 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061157
CAS-Nummer: 171243-30-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR