5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzol-1-carbonylchlorid, 5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

455407-5G
SIAL455407-5GEA 67.8 EUR
SIAL455407-5G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,56 g/mol
Siedepunkt: 168…169 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00083534
CAS-Nummer: 216144-70-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR