Kaliumhexacyanoferrat(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455946-100G
455946-25G
SIAL455946-100GEA
1030
EUR
SIAL455946-100G
SIAL455946-25G
Kaliumhexacyanoferrat(III), Sigma-Aldrich®
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel:
K₃Fe(CN)₆ Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011392 CAS-Nummer: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Merck Index: 13,07712 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...