Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

455970-10G 455970-50G
SIAL455970-10GEA 172 EUR
SIAL455970-10G SIAL455970-50G
Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Schmelzpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR