1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan , Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Brom-3,6-dioxaheptan, 2-(2-Methoxyethoxy)ethylbromid

456195-10G
SIAL456195-10GEA 156 EUR
SIAL456195-10G
1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan , Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,6-dioxaheptan
Formel: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Molecular Weight: 183,05 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000238
CAS-Nummer: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR