n-Nonadecan-[D40], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
n-Nonadecane-[²H₄₀ ]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
456276-250MG
SIAL456276-250MGEA
255
EUR
SIAL456276-250MG
n-Nonadecan-[D40], Sigma-Aldrich®
n-Nonadecan-[D40]
Formel:
C₁₉D₄₀ Molecular Weight: 308,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
39756-36-0 |