2,5-Dibrom-3-hexylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
456373-5G
456373-25G
SIAL456373-5GEA
97.9
EUR
SIAL456373-5G
SIAL456373-25G
2,5-Dibrom-3-hexylthiophen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
Formel:
C₁₀H₁₄Br₂S |
MDL:
MFCD00274313 CAS-Nummer: 116971-11-0 |