3-Cyclopenten-1-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
456519-1G
SIAL456519-1GEA
30.1
EUR
SIAL456519-1G
3-Cyclopenten-1-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Cyclopenten-1-carbonsäure
Formel:
C₆H₈O₂ Molecular Weight: 112,13 g/mol |
MDL:
MFCD00101764 CAS-Nummer: 7686-77-3 |