Iodmethan 2 mol/l in tert-Butylmethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methyliodid

Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

456756-100ML
SIAL456756-100MLEA 108 EUR
SIAL456756-100ML
Iodmethan 2 mol/l in tert-Butylmethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethan
Formel: CH₃I
Molecular Weight: 141,94 g/mol
MDL: MFCD00001073
CAS-Nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR