4,4'-Biphenyldiboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
456799-500MG
SIAL456799-500MGEA
228
EUR
SIAL456799-500MG
4,4'-Biphenyldiboronsäure, Sigma-Aldrich®
4,4'-Biphenyldiboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₂B₂O₄ Molecular Weight: 241,85 g/mol |
MDL:
MFCD00151795 CAS-Nummer: 4151-80-8 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)