3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 3,4-Dichlorbenzolsulfochlorid, 3,4-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
457132-25ML
457132-5ML
SIAL457132-25MLEA
232
EUR
SIAL457132-25ML
SIAL457132-5ML
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Siedepunkt: 158…160 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 24,2…24.8 °C Dichte: 1,572 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00041255 CAS-Nummer: 98-31-7 EINECS: 202-656-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...